Drukuj
szpatułki z łyżką
Dostawca: RSG
210.150 210.180 210.210 210.250
231-0436EA 362 PLN
231-0436 231-0437 231-0438 231-0439
szpatułki z łyżką
Szpatułki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon spatula for a wide range of uses.
  • With round handle
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean