Drukuj
Mieszadełka magnetyczne, szklane, cylindryczne, BOLA
Dostawca: Bohlender
C351-19 C351-15 C351-12 C351-09 C351-06 C351-03
BOHLC351-19EA 89.5 PLN
BOHLC351-19 BOHLC351-15 BOHLC351-12 BOHLC351-09 BOHLC351-06 BOHLC351-03
Mieszadełka magnetyczne, szklane, cylindryczne, BOLA
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Cylindrical magnetic stirring bars with Alnico V magnetic core encapsulated in borosilicate glass.
  • Non porous, non contaminating, universal chemical resistance
  • For high-purity work or trace analysis
Cylindrical shape with extremely smooth surface prevents penetration of substances.