Drukuj
Naczynia do odparowywania, cylindryczne, przezłączyste, bez wylewki, BOLA
Dostawca: Bohlender
A177-03 A177-01
BOHLA177-03EA 595 PLN
BOHLA177-03 BOHLA177-01
Naczynia do odparowywania, cylindryczne, przezłączyste, bez wylewki, BOLA
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Evaporating dishes, PFA, with spout.
  • Transparent, non-porous, stackable
  • Universal chemical resistance
  • Temperarture resistance from −200 to 250 °C