Drukuj
Naczynia do odparowywania, stożkowe, z wylewem, BOLA
Dostawca: Bohlender
A169-03 A169-04 A169-02 A169-01
539-1415EA 177 PLN
539-1415 BOHLA169-04 BOHLA169-02 BOHLA169-01
Naczynia do odparowywania, stożkowe, z wylewem, BOLA
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Made of PTFE, white.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C