Drukuj
Zlewki, niskie, BOLA
Dostawca: Bohlender
A136-14 A136-15 A136-06 A136-08 A136-04 A136-13 A136-11 A136-09 A136-05 A136-03 A136-02 A136-07
BOHLA136-14EA 1480 PLN
BOHLA136-14 BOHLA136-15 BOHLA136-06 BOHLA136-08 BOHLA136-04 BOHLA136-13 BOHLA136-11 BOHLA136-09 BOHLA136-05 BOHLA136-03 BOHLA136-02 BOHLA136-07
Zlewki, niskie, BOLA
Zlewki
PTFE, z wylewem.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od -200 do + 250 ° C
  • Płaskie dno zapewnia dobre przenoszenie ciepła, na przykład w przypadku regulowanych płyt grzewczych
Grube ścianki, ze wzmocnionymi brzegami i wyjątkowo gładkimi ścianami wewnętrznymi, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Nie klei się. Niska przepuszczalność gazu.