Weglan sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
L13098.36EA
225
PLN
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
Weglan sodu ≥98%
Weglan sodu
Purity: 98%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Refractive Index: 1.535
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formuła:
Na₂CO₃ Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 854 °C Gęstość: 2,53 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003494 Numer CAS: 497-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Klasyfikacja Merck : 14,8596 |