Weglan sodu 99,95-100,05 ACS standard_primary
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Weglan disodu
33377.22
33377.36
33377.22EA
303
PLN
33377.22
33377.36
Weglan sodu 99,95-100,05 ACS standard_primary
Weglan sodu
Physical Form: Granular
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formuła:
Na₂CO₃ MW: 105.99 g/mol Temp. Wrzenia: 1600 Temp. topnienia: 854 Gęstość: 2.53 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003494 Numer CAS: 497-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Klasyfikacja Merck : 14,8596 |