Drukuj
Weglan sodu, bezwodny 99.95%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207765000 207760025
ACRO207765000EA 321 PLN
ACRO207765000 ACRO207760025
Weglan sodu, bezwodny 99.95%, extra pure
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
Temp. Wrzenia: 1600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 851 °C
Gęstość: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (285°C)
Titration with HCl ≥99.90 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)