Drukuj
węglan litu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
25006.236EA 282 PLN
25006.236 25006.293
węglan litu ≥99%, GPR RECTAPUR®
węglan litu
Formuła: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Temp. topnienia: 720
Gęstość: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011084
Numer CAS: 554-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-062-5
Klasyfikacja Merck : 13,05549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %