węglan litu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13418.36
13418.A3
13418.A9
13418.36EA
1310
PLN
13418.36
13418.A3
13418.A9
węglan litu ≥99%
węglan litu
Purity: 99%
CAS No.: 554-13-2
Molecular Formula: Li2CO3
Formula Weight: 73.90
Physical Form: Powder
Density: 2.11
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 10-11.5
Melting Point: 723°
Boiling Point: 1310°dec.
Solubility: Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,5527
MDL No.: MFCD00011084
Formuła:
Li₂CO₃ MW: 73.89 g/mol Temp. Wrzenia: 1310 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 723 °C Gęstość: 2.11 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011084 Numer CAS: 554-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-062-5 Klasyfikacja Merck : 14,5527 |