Drukuj
węglan litu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 907 PLN
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
węglan litu 99%, pure
węglan litu
Formuła: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Temp. topnienia: 720 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011084
Numer CAS: 554-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-062-5
Klasyfikacja Merck : 13,05549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)