Drukuj
węglan litu 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
193360100 193361000
ACRO193360100EA 246 PLN
ACRO193360100 ACRO193361000
węglan litu 99.999% (trace metals basis), extra pure
węglan litu
Formuła: Li₂CO₃
Temp. topnienia: 720 °C
Gęstość: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011084
Numer CAS: 554-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-062-5
Klasyfikacja Merck : 13,05549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %