Drukuj
VWR®, antywibracyjna powierzchnia ważąca
Dostawca: VWR Collection
611-2536EA 8180 PLN
611-2536 611-5275
VWR®, antywibracyjna powierzchnia ważąca
Meble Stoły
Granit polerowany. Cztery stabilne nóżki; pochłania i tłumi zewnętrzne wibracje, dzięki czemu nadaje się zarówno do precyzyjnego ważenia, jak również innych delikatnych przyrządów np. mikroskopów.
Weight: 44 kg