węglan potasu, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
A16625.0CEA
1820
PLN
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
węglan potasu, bezwodny 99%
węglan potasu
Purity: 99%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: CK2O3
Formula Weight: 138.21
Odour: Odourless
pH: 11,5-12,5
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formuła:
K₂CO₃ Temp. topnienia: 891 °C Gęstość: 2,29 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011382 Numer CAS: 584-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3 Klasyfikacja Merck : 14,7619 |