węglan potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12609.22
12609.36
12609.A1
12609.A7
12609.14
12609.22EA
320
PLN
12609.22
12609.36
12609.A1
12609.A7
12609.14
węglan potasu ≥99.0% ACS
węglan potasu
Purity: 99.0% min
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: K2CO3
Formula Weight: 138.21
Physical Form: Granular
Density: 2.29
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formuła:
K₂CO₃ Temp. topnienia: 891 °C Gęstość: 2,29 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011382 Numer CAS: 584-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3 Klasyfikacja Merck : 14,7619 |