węglan potasu 99,997 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potash
10838.06
10838.14
10838.22
10838.06EA
280
PLN
10838.06
10838.14
10838.22
węglan potasu 99,997 Metals basis, Puratronic®
węglan potasu
Purity: 99.997%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: K2CO3
Formula Weight: 138.21
Physical Form: Powder
Density: 2.29
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formuła:
K₂CO₃ MW: 138.21 g/mol Temp. topnienia: 891 Gęstość: 2.29 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011382 Numer CAS: 584-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3 Klasyfikacja Merck : 14,7619 |