węglan potasu, bezwodny 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
198040010
198040050
198040250
198040010.EA
335
PLN
198040010.
198040050.
198040250.
węglan potasu, bezwodny 99+% for analysis
węglan potasu
Formuła:
K₂CO₃ Temp. topnienia: 891 °C Gęstość: 2,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011382 Numer CAS: 584-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3 Klasyfikacja Merck : 13,07702 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder or granular powder |
Loss on drying | ≤1 % (300°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dried substance) |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Total sulfur (as SO4) | ≤0.003 % |
Total nitrogen (as N) | ≤0.002 % |