Drukuj
cyjanek sodu 98%, granules
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
L13278.18EA 198 PLN
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
cyjanek sodu 98%, granules
cyjanek sodu
Purity: 98% CAS No.: 143-33-9 Molecular Formula: CNNa Formula Weight: 49.01 Odour: schwach nach bitt.Mande Melting Point: 563° Boiling Point: ca 1500° Beilstein Reference: 3587243 Merck Reference: 14,8605 UN No.: 1689 MDL No.: MFCD00003523
Formuła: CNNa
MW: 49.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼1500 °C
Temp. topnienia: 563 °C
Gęstość: 1.61
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003523
Numer CAS: 143-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-599-4
Jednostka: 1689
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 14,8605