cyjanek sodu ≥95% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95% min
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: NaCN
Formula Weight: 49.01
Physical Form: Granular
Density: 1.61
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Formuła:
CNNa Temp. Wrzenia: ∼1500 °C Temp. topnienia: 563 °C Gęstość: 1,61 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003523 Numer CAS: 143-33-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-599-4 Jednostka: 1689 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,8605 |