Drukuj
cyjanek sodu 95+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
424300050 424305000
ACRO424300050EA 139 PLN
ACRO424300050 ACRO424305000
cyjanek sodu 95+% ACS
cyjanek sodu
Formuła: CNNa
MW: 49.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1496
Temp. topnienia: 562 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003523
Numer CAS: 143-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-599-4
Jednostka: 1689
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,08679
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Titration Argentometric ≥95.0 %
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %