Drukuj
cyjanek sodu 98% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194660250 194661000 194665000
ACRO194660250EA 157 PLN
ACRO194660250 ACRO194661000 ACRO194665000
cyjanek sodu 98% for analysis
cyjanek sodu
Formuła: CNNa
Temp. Wrzenia: 1496 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 562 °C
Gęstość: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003523
Numer CAS: 143-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-599-4
Jednostka: 1689
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,08679
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.2 %
Zinc (Zn) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)