Drukuj
cyjanek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
60178-100G 60178-25G
SIAL60178-100GEA 524 PLN
SIAL60178-100G SIAL60178-25G
cyjanek potasu, Sigma-Aldrich®
cyjanek potasu
Formuła: KCN
Temp. Wrzenia: 1625 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 634 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,07709