Drukuj
cyjanek potasu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ300
1.04967.0100 1.04967.1000
1.04967.0100EA 229 PLN
1.04967.0100 1.04967.1000
cyjanek potasu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
cyjanek potasu
Formuła: KCN
MW: 65.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 1625
Temp. topnienia: 634
Gęstość: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,07709
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 716 g/l (25 °C)
Melting Point 634 °C
Molar Mass 65.12 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 1625 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.55 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials