cyjanek potasu 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13273.22
L13273.36
L13273.22EA
257
PLN
L13273.22
L13273.36
cyjanek potasu 97
cyjanek potasu
Purity: 97+%
CAS No.: 151-50-8
Molecular Formula: CKN
Formula Weight: 65.12
Melting Point: 634°
Boiling Point: 1625°
Merck Reference: 14,7626
UN No.: 1680
MDL No.: MFCD00011397
Formuła:
KCN MW: 65.12 g/mol Temp. Wrzenia: 1625 °C Temp. topnienia: 634 Gęstość: 1.52 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011397 Numer CAS: 151-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3 Jednostka: 1680 ADR: 6.1 I Klasyfikacja Merck : 13,07709 |