Drukuj
cyjanek potasu ≥96.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 193 PLN
12136.18 12136.30 12136.A1
cyjanek potasu ≥96.0% ACS
cyjanek potasu
Formuła: KCN
Temp. Wrzenia: 1625 °C
Temp. topnienia: 634 °C
Gęstość: 1,52
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 14,7626