Drukuj
cyjanek potasu 97+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 615 PLN
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
cyjanek potasu 97+%, extra_pure
cyjanek potasu
Formuła: KCN
MW: 65.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 1625 °C
Temp. topnienia: 634 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,07709
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %