Drukuj
cyjanek potasu 97% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
316455000 316450250 316451000 316450025
ACRO316455000EA 884 PLN
ACRO316455000 ACRO316450250 ACRO316451000 ACRO316450025
cyjanek potasu 97% ACS
cyjanek potasu
Formuła: KCN
Temp. Wrzenia: 1625 °C
Temp. topnienia: 634 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,07709
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) Passes test (Limit about 0.02%)
Phosphate (PO4) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.04 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 %
Iron, total (as Fe) ≤0.03 %