Drukuj
cyjanek potasu 97+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196605000 196600025 196601000 196602500
ACRO196605000EA 743 PLN
ACRO196605000 ACRO196600025 ACRO196601000 ACRO196602500
cyjanek potasu 97+% for analysis
cyjanek potasu
Formuła: KCN
MW: 65.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 1625 °C
Temp. topnienia: 634
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,07709
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm