Drukuj
Złączki do rurek, proste
Dostawca: KARTELL
70877 70878 70879
229-0732EA 113 PLN
229-0732 229-0733 229-0734
Złączki do rurek, proste
Okucia i złącza
PP, białe.
  • Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność chemicza
  • Doskonała odporność termiczna. Można sterylizować w autoklawie
  • Spełnia wymogi dyrektywy 90/128/CEE, 92/39/CEE oraz FDA 21 CFR
Stożkowane końcówki do łączenia węży o różnych średnicachm.