Drukuj
bromian sodu 99+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 169 PLN
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
bromian sodu 99+%, extra_pure
bromian sodu
Formuła: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 381 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.33 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003476
Numer CAS: 7789-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-160-4
Jednostka: 1494
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm