Drukuj
Bromian(V) potasu ≥99.8%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04912.0100 1.04912.0250
1.04912.0100EA 293 PLN
1.04912.0100 1.04912.0250
Bromian(V) potasu ≥99.8%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Bromian(V) potasu
Formuła: KBrO₃
Temp. topnienia: 350 °C
Gęstość: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011359
Numer CAS: 7758-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8
Jednostka: 1484
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07779
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) ≥99.8%
Insoluble matter ≤ 0.005%
pH value (5%;water;25°C) 5.0-9.0
Bromide (Br) ≤ 0.02%
Sulphate (SO₄) ≤ 0.005%
Total nitrogen (N) ≤ 0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005%
Fe (Iron) ≤ 0.0005%
Na (Sodium) ≤ 0.01%