Bromian(V) potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18258.0E
A18258.22
A18258.36
A18258.0EEA
1880
PLN
A18258.0E
A18258.22
A18258.36
Bromian(V) potasu ≥99%
Bromian(V) potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7758-01-2
Molecular Formula: KBrO3
Formula Weight: 167.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 370° dec.
UN No.: 1484
MDL No.: MFCD00011359
Formuła:
KBrO₃ Gęstość: 3,27 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011359 Numer CAS: 7758-01-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8 Jednostka: 1484 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7617 |