Bromian(V) potasu ≥99.8% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.8% min
CAS No.: 7758-01-2
Molecular Formula: KBrO3
Formula Weight: 167.00
Physical Form: Granular
Density: 3.27
Melting Point: 370° dec.
Solubility: Slightly soluble in cold water. Soluble in boiling water
Merck Reference: 14,7617
UN No.: 1484
MDL No.: MFCD00011359
As an analytical reagent, oxidizing agent
Formuła:
KBrO₃ Gęstość: 3,27 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011359 Numer CAS: 7758-01-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8 Jednostka: 1484 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7617 |