Drukuj
Bromian(V) potasu 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
268390010 268392500
ACRO268390010EA 1070 PLN
ACRO268390010 ACRO268392500
Bromian(V) potasu 99.5% for analysis
Bromian(V) potasu
Formuła: KBrO₃
Temp. topnienia: 350 °C
Gęstość: 3,27 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011359
Numer CAS: 7758-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8
Jednostka: 1484
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07779
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 9 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)