Drukuj
bromek sodu 99-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
02119-1KG 02119-2.5KG 02119-500G
02119-1KGEA 375 PLN
02119-1KG 02119-2.5KG 02119-500G
bromek sodu 99-100.5% (dried basis), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
bromek sodu
Formuła: NaBr
Temp. Wrzenia: 1,393 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 750 °C
Gęstość: 3,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003475
Numer CAS: 7647-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-599-9
Klasyfikacja Merck : 13,08666
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 1.0 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Bromate (BrO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Iodide (I) complying
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying