bromek sodu, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
A10552.0BEA
487
PLN
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
bromek sodu, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
bromek sodu
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Refractive Index: 1.6412
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formuła:
NaBr Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 755 °C Gęstość: 3,203 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003475 Numer CAS: 7647-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-599-9 Klasyfikacja Merck : 14,8594 |