bromek sodu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Crystalline
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formuła:
NaBr Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 755 °C Gęstość: 3,203 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003475 Numer CAS: 7647-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-599-9 Klasyfikacja Merck : 14,8594 |