bromek sodu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
14037.36
14037.A3
14037.36EA
345
PLN
14037.36
14037.A3
bromek sodu ≥97%
bromek sodu
Purity: 97%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Granular
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formuła:
NaBr MW: 102.89 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 755 °C Gęstość: 3.203 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003475 Numer CAS: 7647-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-599-9 Klasyfikacja Merck : 13,08666 |