Drukuj
bromek sodu ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
10860.14 10860.22
10860.14EA 1180 PLN
10860.14 10860.22
bromek sodu ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
bromek sodu
Purity: 99.9955% CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Physical Form: Powder Density: 3.203 Refractive Index: 1.6412 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Formuła: NaBr
Temp. Wrzenia: 1390 °C
Temp. topnienia: 755 °C
Gęstość: 3,203
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003475
Numer CAS: 7647-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-599-9
Klasyfikacja Merck : 14,8594