Drukuj
bromek sodu, anhydrous 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
205130010 205131000 205130050
ACRO205130010EA 426 PLN
ACRO205130010 ACRO205131000 ACRO205130050
bromek sodu, anhydrous 99+%, extra pure
bromek sodu
Formuła: NaBr
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 755 °C
Gęstość: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003475
Numer CAS: 7647-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-599-9
Klasyfikacja Merck : 13,08666
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm