Drukuj
Bromek litu ≥99%, crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 PLN
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Bromek litu ≥99%, crystalline powder
Bromek litu
Formuła: LiBr
Temp. Wrzenia: 1265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011077
Numer CAS: 7550-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8
Klasyfikacja Merck : 13,05548
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)