Bromek litu, dry_ultra 99,998 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
ampuled under argon
44199.06
44199.14
44199.22
44199.06EA
617
PLN
44199.06
44199.14
44199.22
Bromek litu, dry_ultra 99,998 Metals basis
Bromek litu
Purity: 99.998%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Formuła:
LiBr MW: 86.84 g/mol Temp. Wrzenia: 1265 °C Temp. topnienia: 550 Gęstość: 3.464 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011077 Numer CAS: 7550-35-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8 Klasyfikacja Merck : 14,5526 |