Bromek litu, anhydrous ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40657.14
40657.22
40657.14EA
1330
PLN
40657.14
40657.22
Bromek litu, anhydrous ≥99.995% (metals basis)
Bromek litu
Purity: 99.995%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Formuła:
LiBr Temp. Wrzenia: 1265 °C Temp. topnienia: 550 °C Gęstość: 3,464 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011077 Numer CAS: 7550-35-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8 Klasyfikacja Merck : 14,5526 |