Drukuj
Adaptery, kolanka
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05025004 05025003 05025002 05025001
271-2203EA 208 PLN
271-2203 201-0571 201-0570 LENZ05025001
Adaptery, kolanka
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Pod kątem 90°. Dwa szlify zewnętrzne.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable