Drukuj
Bromek litu, dry_ultra 99,998 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
ampuled under argon
14537.06 14537.14 14537.22
14537.06EA 823 PLN
14537.06 14537.14 14537.22
Bromek litu, dry_ultra 99,998 Metals basis
Bromek litu
Purity: 99.998% CAS No.: 7550-35-8 Molecular Formula: BrLi Formula Weight: 86.85 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.464 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1265° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00011077
Formuła: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1265 °C
Temp. topnienia: 550
Gęstość: 3.464
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011077
Numer CAS: 7550-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8
Klasyfikacja Merck : 14,5526