Bromek litu, bezwodny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99% min
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Crystalline
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Solubility: Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol, acetone, and glycol. Slightly soluble in pyridine
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Pharmaceuticals, air-conditioning, humectant, drying agent, batteries, low temperature heat-exchange medium
Formuła:
LiBr Temp. Wrzenia: 1265 °C Temp. topnienia: 550 °C Gęstość: 3,464 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011077 Numer CAS: 7550-35-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8 Klasyfikacja Merck : 14,5526 |