Bromek litu 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
212530250
212532500
ACRO212530250EA
749
PLN
ACRO212530250
ACRO212532500
Bromek litu 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Bromek litu
Formuła:
LiBr MW: 86.84 g/mol Temp. Wrzenia: 1265 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 550 °C Gęstość: 3.46 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011077 Numer CAS: 7550-35-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8 Klasyfikacja Merck : 13,05548 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |