Drukuj
Bromek litu, bezwodny 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
199871000 199875000 199870025 199870100
ACRO199871000EA 304 PLN
ACRO199871000 ACRO199875000 ACRO199870025 ACRO199870100
Bromek litu, bezwodny 99+% for analysis
Bromek litu
Formuła: LiBr
Temp. Wrzenia: 1265 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 3,46 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011077
Numer CAS: 7550-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8
Klasyfikacja Merck : 13,05548
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C)
pH 6 to 12 (4 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Carbonate (CO3) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≤400 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)