bromek potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
A16339.0BEA
610
PLN
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
bromek potasu ≥99%
bromek potasu
Purity: 99+%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formuła:
KBr Temp. Wrzenia: 1435 °C Temp. topnienia: 730 °C Gęstość: 2,75 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011358 Numer CAS: 7758-02-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3 Klasyfikacja Merck : 14,7618 |