bromek potasu for FT-IR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39794.22
39794.14
AB208968.0025
39794.22EA
2410
PLN
39794.22
39794.14
ABCRAB208968.0025
bromek potasu for FT-IR spectroscopy
bromek potasu
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Powder
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formuła:
KBr Temp. Wrzenia: 1435 °C Temp. topnienia: 730 °C Gęstość: 2,75 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011358 Numer CAS: 7758-02-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3 Klasyfikacja Merck : 14,7618 |